Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
4,0 ml, 25, 3,0 mm, 150 mm, - ml, -, In bulk
Codice catalogo 612-1715
Nome del fornitore:   Brand
Pasteur pipettes, disposable
Codice catalogo 612-1715
Nome del fornitore:  Brand
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
4,0 ml, 25, 3,0 mm, 150 mm, - ml, -, In bulk
Price
SFr. 134.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Excellent at reproducing number of drops per mililitre
  • Ideal for aliquots
  • Pasteur pipettes can be filled and deep frozen, or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip
  • The integrated pipetting bulb depresses easily, minimising fatigue from frequent pipetting
  • Resistant to gas or gamma radiation sterilisation
Specifiche
  • Confezione:
    In bulk
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    4,0 ml
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    06
  • Gocce per ml:
    25
  • Graduazione della scala:
    - ml
  • Ø stelo:
    3,0 mm