Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
3,5 ml, 21 - 28, 3,2 mm, 152 mm, 3/0,5 ml, 3 ml, -, In bulk
Codice catalogo BRND747760
Nome del fornitore:   Brand
Pasteur pipettes, disposable
Codice catalogo BRND747760
Nome del fornitore:  Brand
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
3,5 ml, 21 - 28, 3,2 mm, 152 mm, 3/0,5 ml, 3 ml, -, In bulk
Price
SFr. 74.30
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Excellent at reproducing number of drops per mililitre
  • Ideal for aliquots
  • Pasteur pipettes can be filled and deep frozen, or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip
  • The integrated pipetting bulb depresses easily, minimising fatigue from frequent pipetting
  • Resistant to gas or gamma radiation sterilisation
Specifiche
  • Confezione:
    In bulk
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    3,5 ml
  • Lunghezza:
    152 mm
  • Seq:
    05
  • Gocce per ml:
    21 - 28
  • Graduato fino a:
    3 ml
  • Graduazione della scala:
    3/0,5 ml
  • Ø stelo:
    3,2 mm