Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
Pipetta Pasteur, non sterile, 3,0 ml, 25 - 27, 2,8 mm, 152 mm, - ml, -, In bulk
  BRND747750
 :   Brand
Pasteur pipettes, disposable
  BRND747750
 :  Brand
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
Pipetta Pasteur, non sterile, 3,0 ml, 25 - 27, 2,8 mm, 152 mm, - ml, -, In bulk
SFr. 66.00
1 * 500 ST
LDPE.
  • Excellent at reproducing number of drops per mililitre
  • Ideal for aliquots
  • Pasteur pipettes can be filled and deep frozen, or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip
  • The integrated pipetting bulb depresses easily, minimising fatigue from frequent pipetting
  • Resistant to gas or gamma radiation sterilisation
  • Confezione:
    In bulk
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    3,0 ml
  • Descrizione:
    Pipetta Pasteur, non sterile
  • Lunghezza:
    152 mm
  • Seq:
    03
  • Gocce per ml:
    25 - 27
  • Graduazione della scala:
    - ml
  • Ø stelo:
    2,8 mm