Orders LinkContactUsLinkComponent
Supporti per imbuti
Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø, 450×140 mm, 4 imbuti con diametro esterno superiore di 50-120 mm
  BRND74511
 :   Brand
Supporti per imbuti
  BRND74511
 :  Brand
Supporti per imbuti
Supporti per imbuti
Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø, 450×140 mm, 4 imbuti con diametro esterno superiore di 50-120 mm
255.00 SFr.
1 * 1 ST
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
  • With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
  • Adjustable funnel height
  • Per:
    4 imbuti con diametro esterno superiore di 50-120 mm
  • Descrizione:
    Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø
  • L×L:
    450×140 mm
  • Seq:
    02