Buckets
Secchio, con gradazioni e manico, bianco, 10 L, 300 mm
Codice catalogo BRND71774
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, white.
- Good chemical and temperature resistance
- Scale with 1 litre steps
- Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
Specifiche
- Capacità:10 L
- Colore:bianco
- Descrizione:Secchio, con gradazioni e manico
- Altezza:300 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Coperchi a pressione per secchi, in LDPECoperchi a pressione per secchi, in LDPEBRND71776Secchi da 10 lLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Coperchi a pressione per secchi, in LDPECoperchi a pressione per secchi, in LDPEBRND71771Secchi da 5 lLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 6.70