Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets
Secchio, con gradazioni e manico, bianco, 5 L, 240 mm
  BRND71772
 :   Brand
Buckets
  BRND71772
 :  Brand
Buckets
Buckets
Secchio, con gradazioni e manico, bianco, 5 L, 240 mm
SFr. 22.10
1 * 1 ST
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Scale with 1 litre steps
  • Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
  • Capacità:
    5 L
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Secchio, con gradazioni e manico
  • Altezza:
    240 mm
Accessories
  •  
    Descrizione
    Per
  • BRND71776
    Coperchi a pressione per secchi, in LDPE
    Secchi da 10 l
    1 * 1 ST - SFr. 7.30
  •  
    Descrizione
    Per
  • BRND71771
    Coperchi a pressione per secchi, in LDPE
    Secchi da 5 l
    1 * 1 ST - SFr. 6.70