Orders LinkContactUsLinkComponent
Pepsin | Avantor
Pepsin
Bottiglia di vetro, 500 g
Pepsin
Katalognr. ACRO417075000
CAS Nummer:  
Pepsin
Bottiglia di vetro, 500 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 457.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Contains either Lactose or Maltodextrin excipient
  • Assay: >=0.5 Ph. Eur. U/mg (Activity)
  • Assay: Hemoglobin, pH 1.6, 25°C
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Loss on drying: =<5.0 % (60°C, 4 h, 670 Pa) (P2O5)
  • Microbial contamination: Passes test
  • Sulfated ash: =<5.0 % (800°C)
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g
  • Cat. No.:
    ACRO417075000
  • Nome dell'enzima:
    Pepsin
  • Condizioni di conservazione:
    Refrigerator
  • Forma:
    White to light yellow powder
  • N. MDL:
    MFCD00081840
  • pH:
    3.0 to 5.0 (2 % in water)
  • CAS No.:
    9001-75-6
Technische Daten