Papain
Glass bottle, 100 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
CAS No.: 9001-73-4
Documents
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:100 g
- Cat. No.:ACRO416761000
- Nome dell'enzima:Papain
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- Forma:Cream to light brown Powder
- N. MDL:MFCD00131791
- CAS No.:9001-73-4