Papain
Glass bottle, 10 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 9001-73-4
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoACRO41676
Scheda di sicurezza
ACRO416760100_TDS_EN ACRO416761000_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:10 g
- Cat. No.:ACRO416760100
- Nome dell'enzima:Papain
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- Forma:Cream to light brown Powder
- N. MDL:MFCD00131791
- CAS No.:9001-73-4