Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with push-on lid
Jars with push-on lid
115 ml, 75 mm, 30 mm
Codice catalogo 216-3188
Nome del fornitore:   Brand
Jars with push-on lid
Codice catalogo 216-3188
Nome del fornitore:  Brand
Jars with push-on lid
Jars with push-on lid
115 ml, 75 mm, 30 mm
Price
SFr. 37.10
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, trasparente.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant from −10 to +125 °C
  • Autoclavable
Ideal for sampling, transportation and storage.
Specifiche
  • Ø est:
    75 mm
  • Capacità:
    115 ml
  • Altezza:
    30 mm