Jars with push-on lid
50 ml, 56 mm, 25 mm
Codice catalogo 216-3184
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PP, trasparente.
- Very good chemical resistance
- Heat resistant from −10 to +125 °C
- Autoclavable
Ideal for sampling, transportation and storage.
Specifiche
- Ø est:56 mm
- Capacità:50 ml
- Altezza:25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..