Litio cloruro 99+% ACS
Bottiglia di plastica, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Litio cloruro 99+% ACS
Codice catalogo ACRO413275000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 7447-41-8
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:7447-41-8
- Formula:LiCl
- Numero MDL:MFCD00011078
- Molecular Weight:42.39 g/mol
- IndexMerck:13,05550
- Punto di ebollizione:1382 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:605 °C
- Densità:2,06 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-212-3
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Titration Argentometric:≥99 %
- Loss on drying:≤1.0 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
- Sulfate (SO4):≤100 ppm
- Barium (Ba):≤30 ppm
- Calcium (Ca):≤100 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Potassium (K):≤100 ppm
- Sodium (Na):≤2000 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤20 ppm
- Titrable base:≤0.008 meq/g
- Insoluble matter:≤0.01 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g