Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 620 mm, 0,08 ± ml
Katalognr. 612-9922
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
AR-GLAS®, classe B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
With bottle: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml.
Con flacone: Da 500 ml per burette da10 e 15 ml e da 1000 ml per burette da 25 e 50 ml
Zertifizierung: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Dokumente
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktliteratur
Technische Daten
- Capacità:25 ml
- Seq:03
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,08 ± ml
- Altezza totale:620 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..