Orders LinkContactUsLinkComponent
Spare burettes, Dr. Schilling Pattern
Spare burettes, Dr. Schilling Pattern
25 ml, 390 mm
Codice catalogo 612-3270
Nome del fornitore:   Brand
Spare burettes, Dr. Schilling Pattern
Codice catalogo 612-3270
Nome del fornitore:  Brand
Spare burettes, Dr. Schilling Pattern
Spare burettes, Dr. Schilling Pattern
25 ml, 390 mm
Price
SFr. 64.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR® glass, class B.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
DIN EN ISO 385
Bottle requirements: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml
Certifications: DIN EN ISO 385.
Specifiche
  • Capacità:
    25 ml
  • Lunghezza:
    390 mm
  • Seq:
    03