Cianocobalamina 96%
Bottiglia di vetro, 500 mg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cianocobalamina 96%
Codice catalogo ACRO405925000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 68-19-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68-19-9
- Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
- Numero MDL:MFCD00151092
- Molecular Weight:1355.38 g/mol
- IndexMerck:12,10152
- Punto di fusione:320 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-680-0
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Red to dark red Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤12 % (20 mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
- UV spectrophotometry:≥95 % (on dried substance)
- Ratio of Absorbances:3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559))
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 mg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



