Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti | Avantor
Imbuti
143 mm, 14 mm, 180 mm
Codice catalogo BRND148245
Nome del fornitore:   Brand
Imbuti
Codice catalogo BRND148245
Nome del fornitore:  Brand
Imbuti
Imbuti
143 mm, 14 mm, 180 mm
Price
SFr. 24.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • External flutings allow air to escape during filtration
  • Excellent chemical resistance, autoclavable
  • Suitable for use with standard filter papers
For rapid filtration.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    180 mm
  • Ø esterno stelo:
    14 mm
  • Lunghezza asta:
    143 mm