Imbuti
115 mm, 14 mm, 150 mm
BRND148240
: Brand
PP, translucent.
- External flutings allow air to escape during filtration
- Excellent chemical resistance, autoclavable
- Suitable for use with standard filter papers
For rapid filtration.
- Ø esterno imbuto:150 mm
- Ø esterno stelo:14 mm
- Lunghezza asta:115 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.