Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti

Imbuti

85 mm, 11 mm, 120 mm
Codice catalogo BRND148237
Nome del fornitore:   Brand
Imbuti
Codice catalogo BRND148237
Nome del fornitore:  Brand
Imbuti
Imbuti

85 mm, 11 mm, 120 mm

Price
SFr. 11.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, translucent.

  • External flutings allow air to escape during filtration
  • Excellent chemical resistance, autoclavable
  • Suitable for use with standard filter papers

For rapid filtration.

Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    120 mm
  • Ø esterno stelo:
    11 mm
  • Lunghezza asta:
    85 mm