Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti
Imbuti
44 mm, 5 mm, 45 mm
Codice catalogo BRND148215
Nome del fornitore:   Brand
Imbuti
Codice catalogo BRND148215
Nome del fornitore:  Brand
Imbuti
Imbuti
44 mm, 5 mm, 45 mm
Price
SFr. 95.10
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • External flutings allow air to escape during filtration
  • Excellent chemical resistance, autoclavable
  • Suitable for use with standard filter papers
For rapid filtration.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    45 mm
  • Ø esterno stelo:
    5 mm
  • Lunghezza asta:
    44 mm