Tappi, gomma
30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Codice catalogo BRND144390
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Gomma naturale, rossa.
Specifiche
- Ø inferiore:21,0 mm
- Ø superiore:27,0 mm
- Altezza:30,0 mm