Tappi, gomma
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
BRND144388
: Brand
Gomma naturale, rossa.
- Ø inferiore:17,0 mm
- Ø superiore:22,0 mm
- Altezza:25,0 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals