Tappi, gomma
20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Codice catalogo BRND144386
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Gomma naturale, rossa.
Specifiche
- Ø inferiore:14,0 mm
- Ø superiore:18,0 mm
- Altezza:20,0 mm