Tappi, gomma
20,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm
Katalognr. BRND144384
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Gomma naturale, rossa.
Technische Daten
- Ø inferiore:11,0 mm
- Ø superiore:14,0 mm
- Altezza:20,0 mm