Tappi, gomma
20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
Codice catalogo BRND144382
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Gomma naturale, rossa.
Specifiche
- Ø inferiore:8,0 mm
- Ø superiore:12,0 mm
- Altezza:20,0 mm