Tappi, silicone
Silicone stoppers, 0, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
BRND144340
: Brand
These stoppers are made from natural coloured silicone.
- Ø inferiore:21,0 mm
- Ø superiore:27,0 mm
- N. di fori:0
- Descrizione:Silicone stoppers
- Altezza:30,0 mm