Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi, silicone
Silicone stoppers, 0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Catalog # BRND144330
Supplier:   Brand
Tappi, silicone
Catalog # BRND144330
Supplier:  Brand
Tappi, silicone
Tappi, silicone
Silicone stoppers, 0, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Price
SFr. 39.60
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Specifications
  • Ø inferiore:
    17,0 mm
  • Ø superiore:
    22,0 mm
  • N. di fori:
    0
  • Descrizione:
    Silicone stoppers
  • Altezza:
    25,0 mm