Tappi, silicone
Silicone stoppers, 0, 20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
BRND144325
: Brand
These stoppers are made from natural coloured silicone.
- Ø inferiore:14,0 mm
- Ø superiore:18,0 mm
- N. di fori:0
- Descrizione:Silicone stoppers
- Altezza:20,0 mm