Tappi, silicone
Silicone stoppers, 0, 20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
Codice catalogo BRND144310
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
These stoppers are made from natural coloured silicone.
Specifiche
- Ø inferiore:8,0 mm
- Ø superiore:12,0 mm
- N. di fori:0
- Descrizione:Silicone stoppers
- Altezza:20,0 mm