Orders LinkContactUsLinkComponent
Per imbuti separatori
Per imbuti separatori
500 ml, 43 mm
Codice catalogo BRND140006
Nome del fornitore:   Brand
Per imbuti separatori
Codice catalogo BRND140006
Nome del fornitore:  Brand
Per imbuti separatori
Per imbuti separatori
500 ml, 43 mm
Price
SFr. 226.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, high clarity, PTFE stopcock, PP screw cap.
  • Leakproof closure and stopcock
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable except for stopcock assembly
  • PTFE stopcock requires no lubrication
High clarity for observation of contents.
Specifiche
  • Capacità:
    500 ml
  • Seq:
    03
  • Ø tappo:
    43 mm