Double spatulas
Estremità a spatola e a cucchiaio, 210 mm, verde
Codice catalogo BRND139820
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PS, green. These impact resistant spatulas are available with double spatula ends or spatula and spoon combination.
Specifiche
- Colore:verde
- Descrizione:Estremità a spatola e a cucchiaio
- Lunghezza:210 mm