Double spatulas
Doppia estremità a spatola, 180 mm, verde
Codice catalogo BRND139815
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PS, green. These impact resistant spatulas are available with double spatula ends or spatula and spoon combination.
Specifiche
- Colore:verde
- Descrizione:Doppia estremità a spatola
- Lunghezza:180 mm