Stirring rods
Asta di agitazione, con estremità arrotondata, con interno in acciaio, PTFE, 6 mm, 400 mm
Codice catalogo 441-0216
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifiche
- Ø:6 mm
- Descrizione:Asta di agitazione, con estremità arrotondata, con interno in acciaio
- Lunghezza:400 mm
- Materiale:PTFE