Stirring rods
Asta di agitazione, con estremità arrotondata, con interno in acciaio, PTFE, 6 mm, 200 mm
Codice catalogo BRND136315
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifiche
- Ø:6 mm
- Descrizione:Asta di agitazione, con estremità arrotondata, con interno in acciaio
- Lunghezza:200 mm
- Materiale:PTFE