Dropping pipettes
1,5 ml, 133 mm, 100/confezione
BRND125410
: Brand
LDPE, graduated. For sampling and decanting infectious or toxic liquids.
- Confezione:100/confezione
- Capacità:1,5 ml
- Lunghezza:133 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals