Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, PTFE
Dropping bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
Codice catalogo BRND125328
Nome del fornitore:   Brand
Dropping bottles, PTFE
Codice catalogo BRND125328
Nome del fornitore:  Brand
Dropping bottles, PTFE
Dropping bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
Price
SFr. 142.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Flexible wall for easy use
  • Screw fit cap
  • Guaranteed chemically resistant and inert
Suitable for dropping out aggressive chemicals.
Specifiche
  • Ø est:
    43 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Altezza:
    100 mm