Cryogenic tubes
4,00 ml, 12,5×71 mm, Yes
479-1215
: Brand
PP, graduated. Designed for storage of biological material, such as microorganisms, human and animal cells, more. in the gaseous phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and coloured cap inserts for easy sample identification
- Temperature stability to −196 °C and autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285
- γ-ray sterile (SAL 10⁻⁶)
- Cryogenic tubes are sterile, RNase-, DNase-, DNA- and endotoxin-free
- Tubes without ring stands can be centrifuged at up to an RCF of 14000×g
Freestanding
* with round bottom
- Tappo incluso:Yes
- Ø×A:12,5×71 mm
- Capacità:4,00 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..