Acqua, extra puro, deionized
Fusto in plastica, 5 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, extra puro, deionized
Codice catalogo ACRO345470050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 7732-18-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hydrogen oxide
- Numero CAS:7732-18-5
- Formula:H₂O
- Numero MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- IndexMerck:13,10098
- Punto di ebollizione:100 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoACRO34547
Scheda di sicurezza
ACRO345470050_TDS_eN
Specifiche del prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Residue after evaporation:≤25 ppm
- Conductivity:≤5.0 µS/cm
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:5 L
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



