(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
Bottiglia di vetro, 1 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
Codice catalogo ACRO339430010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 100243-39-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
- Numero CAS:100243-39-8
- Formula:C₄H₉NO
- Numero MDL:MFCD00192426
- Molecular Weight:87.12 g/mol
- Punto di ebollizione:108…110 °C (8 mmHg)
- Densità:1,048 g/cm³
- Punto di infiammabilità:>110 °C
- temperatura di conservazione:Congelamento
Documents
ACRO33943
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to white to yellow Clear liquid or low melting solid (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.0 %
- Specific optical rotation:-5° to -8° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



