D(-)-Luciferin
Bottiglia di vetro, 50 mg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
D(-)-Luciferin
Codice catalogo ACRO337050500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 2591-17-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- Numero CAS:2591-17-5
- Formula:C₁₁H₈N₂O₃S₂
- Numero MDL:MFCD00042929
- Molecular Weight:280.3228 g/mol
- Punto di fusione:200 °C
- temperatura di conservazione:Congelamento
- EINECS:219-981-3
Documents
ACRO33705
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Off-white to light yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤2.0 % (K.F.)
- HPLC:≥97.5 %
- UV Lambda max:327 to 331 nm (c=1, CH3OH)
- Specific optical rotation:-32.0° to -36.0° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)
- Molar extinction coefficient:≥18200 l/(mol.cm) (327 to 331 nm, c=1, CH3OH)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 mg