Polysorbate 40
Bottiglia di vetro, 25 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
- CAS Nummer:9005-66-7
- Formel:C₆₂H₁₂₂O₂₆
- MDL-Nummer:MFCD00165345
- Siedepunkt:? 100 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:~ 0,1 °C
- Dichte:1,05 g/cm³
- Blitz Pt:>200 °C
- Lagertemperatur:Ambiente
Dokumente
ACRO33414
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear to hazy light yellow to dark yellow Viscous liquid or paste
- Infrared spectrum:Conforms
- Acid value:≤3 mg KOH/g
- Hydroxyl value:89 to 105 mg KOH/g
- Saponification value:41 to 55 mg KOH/g
Technische Daten
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 mL
Technische Daten