HPLC columns, Aminex®
Guard cartridge for Aminex® HPX-87N column, Precartuccia, 4,60 mm, 30 mm
Codice catalogo BRAD125-0508
Marketsource
Nome del fornitore: BIO RAD
Vai a
Product Details & Documents
Documents
BRAD125-0095_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Formato della colonna:Precartuccia
- Ø int.:4,60 mm
- Descrizione:Guard cartridge for Aminex® HPX-87N column
- Lunghezza:30 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesStandard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesBRAD125-0131Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 978.00



