Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Aminex®
HPLC columns, Aminex®
Aminex®, resin based column, HPX-87H, 9 µm, 7,80 mm, 300 mm
Codice catalogo BRAD125-0140
Marketsource
Nome del fornitore:   BIO RAD
HPLC columns, Aminex®
Codice catalogo BRAD125-0140
Nome del fornitore:  BIO RAD
Marketsource
HPLC columns, Aminex®
Aminex®, resin based column, HPX-87H, 9 µm, 7,80 mm, 300 mm
Price
SFr. 3’145.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Ø int.:
    7,80 mm
  • Dimensioni particelle:
    9 µm
  • Descrizione:
    Aminex®, resin based column, HPX-87H
  • Lunghezza:
    300 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridges
    Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridges
    BRAD125-0131
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 978.00