HPLC columns, Aminex®
Guard cartridge for Aminex® HPX-87C and HPX-42C column, Precartuccia, 4,60 mm, 30 mm
Codice catalogo BRAD125-0128
Marketsource
Nome del fornitore: BIO RAD
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Precartuccia
- Ø int.:4,60 mm
- Descrizione:Guard cartridge for Aminex® HPX-87C and HPX-42C column
- Lunghezza:30 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesStandard cartridge holder for Ø×L 30×4,6 mm catridgesBRAD125-0131Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 978.00
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



