Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrer bearings, PTFE
Stirrer bearings, PTFE
Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 45/40 NS, GL 25, in PTFE, Asta di 10 mm, 45/40, 80 mm
Codice catalogo BOHLC424-16
Nome del fornitore:   Bohlender
Stirrer bearings, PTFE
Codice catalogo BOHLC424-16
Nome del fornitore:  Bohlender
Stirrer bearings, PTFE
Stirrer bearings, PTFE
Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 45/40 NS, GL 25, in PTFE, Asta di 10 mm, 45/40, 80 mm
Price
SFr. 86.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These bearings have sealing rings to ensure a perfect seal. A special gasket made of PTFE and a FPM o-ring which is compressed by a GL screw cap ensure the stirrer shaft is sealed.
  • Cone can be removed easily from the socket
  • Ground joint does not stick and danger of breaking is reduced
  • Gasket can be exchanged when worn
Specifiche
  • Per:
    Asta di 10 mm
  • Descrizione:
    Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 45/40 NS, GL 25, in PTFE
  • Lunghezza:
    80 mm
  • Seq:
    008
  • Tappo a molatura standard:
    45/40