Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrer bearings, PTFE

Stirrer bearings, PTFE

Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 25, in PTFE, Asta di 10 mm, 29/32, 72 mm
Codice catalogo BOHLC424-14
Nome del fornitore:   Bohlender
Stirrer bearings, PTFE
Codice catalogo BOHLC424-14
Nome del fornitore:  Bohlender
Stirrer bearings, PTFE
Stirrer bearings, PTFE

Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 25, in PTFE, Asta di 10 mm, 29/32, 72 mm

Price
SFr. 64.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These bearings have sealing rings to ensure a perfect seal. A special gasket made of PTFE and a FPM o-ring which is compressed by a GL screw cap ensure the stirrer shaft is sealed.

  • Cone can be removed easily from the socket
  • Ground joint does not stick and danger of breaking is reduced
  • Gasket can be exchanged when worn
Specifiche
  • Per:
    Asta di 10 mm
  • Descrizione:
    Cuscinetto agitatore con anello di tenuta, 29/32 NS, GL 25, in PTFE
  • Lunghezza:
    72 mm
  • Seq:
    007
  • Tappo a molatura standard:
    29/32
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..