Sterilisation Boxes for Pipettes
Round Base, for Pipettes up to 492 mm, 80×500 mm
Codice catalogo BOCH8985
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Rotating the lid opens or closes the box
- Sterilisable up to 205 °C
- Sturdy
Round sterilising pipette cans with silicone covered bottom and lid.
Specifiche
- Ø×L:80×500 mm
- Descrizione:Round Base, for Pipettes up to 492 mm