Sterilisation Boxes for Pipettes
Round Base, for Pipettes up to 372 mm, 80×380 mm
Codice catalogo BOCH8984
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Rotating the lid opens or closes the box
- Sterilisable up to 205 °C
- Sturdy
Round sterilising pipette cans with silicone covered bottom and lid.
Specifiche
- Ø×L:80×380 mm
- Descrizione:Round Base, for Pipettes up to 372 mm