Sterilisation Boxes for Pipettes
Round Base, for Pipettes up to 442 mm, 65×450 mm
Codice catalogo BOCH8983
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Rotating the lid opens or closes the box
- Sterilisable up to 205 °C
- Sturdy
Round sterilising pipette cans with silicone covered bottom and lid.
Specifiche
- Ø×L:65×450 mm
- Descrizione:Round Base, for Pipettes up to 442 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.