Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli
Crogioli
30 ml, 40×35 mm, 1,0 mm
Codice catalogo BOCH8882
Nome del fornitore:   BOCHEM
Crogioli
Codice catalogo BOCH8882
Nome del fornitore:  BOCHEM
Crogioli
Crogioli
30 ml, 40×35 mm, 1,0 mm
Price
SFr. 58.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø×A:
    40×35 mm
  • Capacità:
    30 ml
  • Seq:
    22
  • Spessore:
    1,0 mm