Crogioli
25 ml, 35×35 mm, 1,0 mm
Codice catalogo BOCH8881
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Informazioni per l'ordine: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
- Ø×A:35×35 mm
- Capacità:25 ml
- Seq:21
- Spessore:1,0 mm